Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H53120.MD H53120.03
H53120.MDEA 395 PLN
H53120.MD H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 847756-88-1 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 206-212° MDL No.: MFCD03788417
Formuła: C₇H₅BClF₃O₂
Temp. topnienia: 206…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788417
Numer CAS: 847756-88-1