Drukuj
D(+)-Galactosamine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
160440010 160440050 160440250
ACRO160440010EA 561 PLN
ACRO160440010 ACRO160440050 ACRO160440250
D(+)-Galactosamine hydrochloride 99%
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215.64 g/mol
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00135830
Numer CAS: 1772-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-198-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +93° to +99° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)