Drukuj
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 510 PLN
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formuła: C₇H₉NO₂
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06616911
Numer CAS: 20734-76-3