4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
L09862.03
L09862.06
L09862.03EA
674
PLN
L09862.03
L09862.06
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 51788-80-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 2251986
Formuła:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Temp. topnienia: 51…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061143 Numer CAS: 51788-80-8 |