Drukuj
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55719.06 H55719.14
H55719.06EA 484 PLN
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Formuła: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013598
Numer CAS: 594-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-834-1
Jednostka: 2923
ADR: 8,II