Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42313.09
42313.18
42313.30
42313.09EA
453
PLN
42313.09
42313.18
42313.30
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12105-81-6
Molecular Formula: Cr23C6
Formula Weight: 1267.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00678358
Formuła:
C₆Cr₂₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00678358 Numer CAS: 12105-81-6 Numer WE (dawny EINECS): 235-160-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |