3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32854.MD
H32854.03
H32854.MDEA
1430
PLN
H32854.MD
H32854.03
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 699-92-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD09055140
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09055140 Numer CAS: 699-92-3 |