Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Dibutylstannanediyl bis(2-ethylhexanoate)
71126.06
71126.14
71126.22
71126.06EA
298
PLN
71126.06
71126.14
71126.22
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
CAS No.: 2781-10-4
Molecular Formula: C24H48O4Sn
Formula Weight: 519.34
Physical Form: Lump
Density: 1.070
Odour: Odourless
Boiling Point: 220°/2mm
Solubility: Soluble in mineral oil, acetone, xylene
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00015261
Formuła:
C₂₄H₄₈O₄Sn Temp. Wrzenia: 220 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 57…59 °C Gęstość: 1,070 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015261 Numer CAS: 2781-10-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-481-2 Jednostka: 3146 ADR: 6.1,II |