4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03430.09
L03430.18
L03430.09EA
240
PLN
L03430.09
L03430.18
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2719-21-3
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 166-172°
Beilstein Reference: 639749
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 166…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014965 Numer CAS: 2719-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-320-6 |