4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
H26933.14
H26933.06
H26933.14EA
940
PLN
H26933.14
H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 34956-31-5
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD02258876
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 137…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02258876 Numer CAS: 34956-31-5 |