Chlorowodór 1 M in ethyl acetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32266.AE
H32266.AP
H32266.AEEA
695
PLN
H32266.AE
H32266.AP
Chlorowodór 1 M in ethyl acetate
Chlorowodór
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl Gęstość: 0,900 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |