Chlorowodór 1 M in acetic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27347.AE
H27347.AU
H27347.AEEA
254
PLN
H27347.AE
H27347.AU
Chlorowodór 1 M in acetic acid
Chlorowodór
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 40°(104°F)
Odour: Acrid
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Gęstość: 1.050 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 2920 ADR: 8 II |