4-(Methylthio)phenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Methylmercapto)phenol
H26225.09
H26225.18
H26225.30
H26225.09EA
545
PLN
H26225.09
H26225.18
H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 1073-72-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Odour: Stench
Melting Point: 85-87°
Boiling Point: 153-156°/20mm
MDL No.: MFCD00002351
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 153…156 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 85…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002351 Numer CAS: 1073-72-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-031-4 |