wodorotlenek tetrametyloamoniowy 2,38% (w/w) in aqueous solution , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
44940.LUEA
2610
PLN
44940.LU
44940.LV
44940.K2
44940.AK
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 2,38% (w/w) in aqueous solution , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade for the electronics industry
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formuła:
C₄H₁₃NO MW: 91.15 g/mol Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008280 Numer CAS: 75-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9 Jednostka: 1835 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,9224 |