Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 1 mol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
426318-1L 426318-250ML
SIAL426318-1LEA 680 PLN
SIAL426318-1L SIAL426318-250ML
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 1 mol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8,II