jodek potasu 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
807431612.0100
807431612.0250
807431612.0500
807431612.1000
CHMP807431612.0100EA
46.3
PLN
CHMP807431612.0100
CHMP807431612.0250
CHMP807431612.0500
CHMP807431612.1000
jodek potasu 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution volumetric solution
jodek potasu
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 Temp. topnienia: 686 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |