Drukuj

jodek potasu 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide

807431608.0100 807431608.0250 807431608.0500 807431608.1000
CHMP807431608.0100EA 40.7 PLN
CHMP807431608.0100 CHMP807431608.0250 CHMP807431608.0500 CHMP807431608.1000
jodek potasu 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution volumetric solution
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR