Drukuj
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H26796.03 H26796.06
H26796.03EA 706 PLN
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 870563-60-3 Molecular Formula: C8H10FNO Formula Weight: 155.17 Refractive Index: 1.5240
Formuła: C₈H₁₀FNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116361
Numer CAS: 870563-60-3
ADR: 8,III