4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
B24117.06
B24117.03
B24117.14
B24117.06EA
1390
PLN
B24117.06
B24117.03
B24117.14
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 139911-29-8
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD02093072
Formuła:
C₇H₈BFO₂ MW: 153.95 g/mol Temp. topnienia: 199…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093072 Numer CAS: 139911-29-8 |