3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
B24512.06
B24512.03
B24512.14
B24512.06EA
757
PLN
B24512.06
B24512.03
B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 168267-99-0
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 8544594
Formuła:
C₇H₈BFO₂ MW: 153.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683115 Numer CAS: 168267-99-0 |