2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23265.06
B23265.14
B23265.06EA
224
PLN
B23265.06
B23265.14
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 5535-49-9
Molecular Formula: C8H9ClS
Formula Weight: 172.68
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1907116
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00013691
Formuła:
C₈H₉ClS Temp. Wrzenia: 245 °C Gęstość: 1,178 Temp. Zapłonu: 104 °C (220 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013691 Numer CAS: 5535-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-891-8 ADR: 8,III |