4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12725.06
L12725.14
L12725.06EA
410
PLN
L12725.06
L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 45762-41-2
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6020
Boiling Point: 110-112°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041434
Formuła:
C₈H₁₀BrN Temp. Wrzenia: 110…112 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,412 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041434 Numer CAS: 45762-41-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |