3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06
L13101.03
L13101.06EA
1570
PLN
L13101.06
L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 13194-73-5
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 2639285
Formuła:
C₇H₇Br₂N MW: 264.96 g/mol Temp. topnienia: 90…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151806 Numer CAS: 13194-73-5 |