Drukuj
4-Nonylphenylboronic acid
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
13140-100 13140-250 13140-500 13140-1
CAYM13140-100EA 150 PLN
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronic acid
4-Nonylphenylboronic acid
Formuła: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248.18 g/mol
Numer MDL: MFCD02093070
Numer CAS: 256383-45-6