4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52603.03
H52603.06
H52603.03EA
257
PLN
H52603.03
H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 153624-38-5
Molecular Formula: C10H15BO2
Formula Weight: 178.04
Melting Point: 117-120°
MDL No.: MFCD01632198
Formuła:
C₁₀H₁₅BO₂ Temp. topnienia: 117…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632198 Numer CAS: 153624-38-5 |