Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20332.14
B20332.22
B20332.14EA
1540
PLN
B20332.14
B20332.22
Sodium-1-undecanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Sodium-1-undecanesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 5838-34-6
Molecular Formula: CH3(CH2)10SO3Na
Formula Weight: 258.36
Melting Point:
Formuła:
C₁₂H₂₅NaO₃S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053627 Numer CAS: 5838-34-6 |