Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Octadecanesulphonic acid, sodium salt
384910010
384910050
384910100
ACRO384910010EA
146
PLN
ACRO384910010
ACRO384910050
ACRO384910100
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Sodium-1-octadecanesulphonate
Formuła:
C₁₈H₃₇NaO₃S Temp. topnienia: 163…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051526 Numer CAS: 13893-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-660-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg) |
Elemental Analysis | ≥88 % (C, H) |