Allyl methyl sulphide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 10152-76-8
Molecular Formula: CH2=CHCH2SCH3
Formula Weight: 88.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(65°F)
Refractive Index: 1.4714
Odour: Stench
Boiling Point: 91-93°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008657
Formuła:
C₄H₈S Temp. Wrzenia: 91…93 °C Gęstość: 0,803 Temp. Zapłonu: 18 °C (65 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008657 Numer CAS: 10152-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-422-0 ADR: 3,II |