Drukuj
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
L13798.14 L13798.22
L13798.14EA 662 PLN
L13798.14 L13798.22
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥97%
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 5731-01-1 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.15 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 2048590
Formuła: C₁₄H₁₁BrO
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143242
Numer CAS: 5731-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-236-9