Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44230.22
44230.36
44230.22EA
570
PLN
44230.22
44230.36
Zinc bromide hydrate ≥99.9% (metals basis)
Zinc bromide hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: ZnBr2.xH2O
Formula Weight: 225.19(anhy)
Physical Form: Crystalline
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formuła:
Br₂Zn·H₂O MW: 225.19 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011294 Numer CAS: 7699-45-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,10129 |