Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43356.AE
43356.AC
43356.AEEA
1160
PLN
43356.AE
43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% (w/v) in n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4
Molecular Formula: C24H45O6Y
Formula Weight: 518.16
Physical Form: Liquid
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00070441
Formuła:
C₂₄H₄₅O₆Y Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070441 Numer CAS: 103470-68-4 Jednostka: 1208 ADR: 3,II |