Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Ethylhexanoic acid strontium salt
40719.14
40719.22
40719.14EA
1260
PLN
40719.14
40719.22
Strontium-2-ethylhexanoate 40% (8 - 12% Sr) in 2-ethylhexanoic acid
Strontium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-02-5
Molecular Formula: C16H30O4Sr
Formula Weight: 374.04
Physical Form: Liquid
Odour: Mild
MDL No.: MFCD00070438
Formuła:
C₁₆H₃₀O₄Sr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070438 Numer CAS: 2457-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-536-3 |