Drukuj
3-Pyridinesulphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine-3-sulphonic acid
131921000 131925000
ACRO131921000EA 942 PLN
ACRO131921000 ACRO131925000
3-Pyridinesulphonic acid 98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formuła: C₅H₅NO₃S
MW: 159.16 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temp. Zapłonu: >66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006381
Numer CAS: 636-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-265-9
Jednostka: 2585
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 9.92 to 10.43 % N
Specific optical rotation +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)