Nickel chromite
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
19424.14
19424.22
19424.14EA
697
PLN
19424.14
19424.22
Nickel chromite
Nickel chromite
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
CAS No.: 12018-18-7
Molecular Formula: Cr2NiO4
Formula Weight: 226.70
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064806
Formuła:
Cr₂NiO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064806 Numer CAS: 12018-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-636-7 |