Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98.5+%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4
Formula Weight: 140.28
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 103-123m2/g
Density: 3.2
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1900° subl.
Merck Reference: 14,8497
MDL No.: MFCD00011230
Formuła:
N₄Si₃ Temp. topnienia: 1900 °C (subl.) Gęstość: 3,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011230 Numer CAS: 12033-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-796-8 Klasyfikacja Merck : 14,8497 |