Drukuj
Silicon nitride α-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade for the electronics industry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Silicon(IV) nitride
49113.09 49113.18
49113.09EA 288 PLN
49113.09 49113.18
Silicon nitride α-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade for the electronics industry
Silicon nitride
Purity: 99.85% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: N4Si3 Formula Weight: 140.28 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formuła: N₄Si₃
MW: 140.28 g/mol
Temp. topnienia: 1900 °C (subl.)
Gęstość: 3.2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011230
Numer CAS: 12033-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-796-8
Klasyfikacja Merck : 14,8497