Silicon nitride α-phase ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4 85% min (alpha form)
Formula Weight: 140.28
Physical Form:
Formuła:
N₄Si₃ Temp. topnienia: 1900 °C (subl.) Gęstość: 3,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011230 Numer CAS: 12033-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-796-8 Klasyfikacja Merck : 14,8497 |