Drukuj
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13124.06 13124.18 13124.30
13124.06EA 907 PLN
13124.06 13124.18 13124.30
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Calcium nitride
Purity: 99% CAS No.: 12013-82-0 Molecular Formula: Ca3N2 Formula Weight: 148.25 Physical Form: 12mm & Down Pieces Density: 2.63 Melting Point: 1195° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00015985
Formuła: Ca₃N₂
Temp. topnienia: 1195 °C
Gęstość: 2,63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015985
Numer CAS: 12013-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-592-9
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,II