Drukuj
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
216186-10G 216186-250G 216186-50G
SIAL216186-10GEA 434 PLN
SIAL216186-10G SIAL216186-250G SIAL216186-50G
Potassium selenocyanate, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Formuła: CKNSe
MW: 144.08 g/mol
Numer MDL: MFCD00011366
Numer CAS: 3425-46-5
Numer WE (dawny EINECS): 222-320-1
Jednostka: 3283
ADR: 6.1 II