Potassium selenocyanate ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
68107.09
68107.18
68107.09EA
799
PLN
68107.09
68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Purity: 98.5%
CAS No.: 3425-46-5
Molecular Formula: KSeCN
Formula Weight: 144.08
Physical Form: Crystalline
Density: 2.347
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 162-164°
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00011366
Formuła:
CKNSe Temp. topnienia: 162…164 °C Gęstość: 2,347 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011366 Numer CAS: 3425-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-320-1 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,II |