Potassium selenocyanate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
201980100
201980500
201982500
ACRO201980100EA
528
PLN
ACRO201980100
ACRO201980500
ACRO201982500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Formuła:
CKNSe Temp. topnienia: 152…158 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011366 Numer CAS: 3425-46-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-320-1 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |