cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
L09392.14
L09392.22
L09392.14EA
315
PLN
L09392.14
L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2305-26-2
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 165-170°
Beilstein Reference: 2050419
Formuła:
C₈H₁₀O₄ Temp. topnienia: 165…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070482 Numer CAS: 2305-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-974-2 |