Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L03712.06
L03712.14
L03712.06EA
385
PLN
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Formuła:
C₇H₁₄S Temp. Wrzenia: 89…90 °C (35 mmHg) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,944 Temp. Zapłonu: 61 °C (142 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039460 Numer CAS: 7133-37-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-431-1 ADR: 9,III |