4-Biphenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23703.03
B23703.06
B23703.14
B23703.03EA
278
PLN
B23703.03
B23703.06
B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 5122-94-1
Molecular Formula: C12H11BO2
Formula Weight: 198.03
Odour: Odourless
Melting Point: 238-247°
Beilstein Reference: 2937410
MDL No.: MFCD00093311
Formuła:
C₁₂H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 238…247 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00093311 Numer CAS: 5122-94-1 |