2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32320.03
H32320.06
H32320.03EA
308
PLN
H32320.03
H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 914675-52-8
Molecular Formula: C18H21BO2
Formula Weight: 280.17
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD14636459
Formuła:
C₁₈H₂₁BO₂ Temp. topnienia: 76…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD14636459 Numer CAS: 914675-52-8 |