Drukuj
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
B21996.06 B21996.14
B21996.06EA 325 PLN
B21996.06 B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-18-7 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD01076576
Formuła: C₈H₁₀ClN
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076576
Numer CAS: 24596-18-7