2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
H32802.03
H32802.06
H32802.03EA
545
PLN
H32802.03
H32802.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 162333-02-0
Molecular Formula: C8H5BrF3NO3
Formula Weight: 284.03
Physical Form: Solid
Appearance: White to brown
Odour: Pungent
Melting Point: 36-39°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03095413
Formuła:
C₈H₅BrF₃NO₂ Temp. topnienia: 36…39 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095413 Numer CAS: 162333-02-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |