2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
H32032.03
H32032.06
H32032.03EA
361
PLN
H32032.03
H32032.06
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 54109-16-9
Molecular Formula: C9H6BrF3O
Formula Weight: 267.04
Melting Point: 24-32°
MDL No.: MFCD03094304
Formuła:
C₉H₆BrF₃O Temp. topnienia: 24…32 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094304 Numer CAS: 54109-16-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |