2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
140
PLN
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Formuła:
C₉H₁₂OS Temp. Wrzenia: 168…169 °C (18 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014039 Numer CAS: 26524-88-9 |