Drukuj
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
228570010 228570050 228572500
ACRO228570010EA 428 PLN
ACRO228570010 ACRO228570050 ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Formuła: C₇H₁₀BrNO₂
Temp. topnienia: >180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012859
Numer CAS: 16290-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 240-382-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %